Fontos dokumentumok
DMS 273
95062830, human lung (effusion), Not specified
Szinonimák:
DMS273 Cells
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Terméknév
DMS 273, 95062830
biológiai forrás
human lung (effusion)
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human lung, small cell carcinoma
Sejtvonal leírása
DMS 273 was initiated in 1978 from the pleural fluid specimen from a 50 year old female patient with small cell carcinoma of the lung. The patient was in relapse after chemotherapy and radiotherapy. DMS 273 cells exhibit intercellular processes and express retinoblastoma mRNA and protein. The cell line is tumorigenic in nude mice.
Alkalmazás
Human lung tumour model
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10 ,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 10
vWA: 15
Táptalaj
Waymouth′s MB 752/1 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (Heat Inactivated).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)