Fontos dokumentumok
SAB4700086
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD8-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-31, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
biotin conjugate
application:
FACS
klón:
MEM-31, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
flow cytometry: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MEM-31, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD8(925)
Általános leírás
The antibody MEM-31 recognizes a conformationally-dependent epitope of CD8, a cell surface glycoprotein found on most cytotoxic T lymphocytes that mediates efficient cell-cell interactions within the immune system. CD8 is a disulfide-linked dimer and exists as a CD8 alpha/alpha homodimer or CD8 alpha/beta heterodimer (each monomer approx. 32-34 kDa).
Immunogén
Crude thymus membrane fraction
Alkalmazás
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:2500. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)