C1805
Anti-CD4 antibody, Mouse monoclonal
clone Q4120, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-CD4 antibody, Mouse monoclonal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
Q4120, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
59 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: 5 μL using 1 × 106 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD4(920)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cél megnevezése
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)