SAB4503474
Anti-ACTN2 Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
α-actinin skeletal muscle isoform 2, α-actinin-2, α-actinin-3, ACTN2, F-actin cross-linking protein
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-Actinin α antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 103 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ACTN2(88)
Általános leírás
α-actinin-2 (ACTN2) is a myofibrillar protein that is expressed in cardiac muscle. It is located at the the Z disk. The ACTN2 gene is mapped to human chromosome 1q43.
Immunogen
Immunogen Range: 31-80
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg