Fontos dokumentumok
M264
Anti-Glutamate Receptor NMDAR2A (NR2A) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
NR2A Antibody - Anti-Glutamate Receptor NMDAR2A (NR2A) antibody produced in rabbit, Nr2A Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
antigen 180 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:1,000-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat brain
western blot: 1:1,000
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN2A(2903)
mouse ... Grin2a(14811)
rat ... Grin2a(24409)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting (1 paper)
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?