Fontos dokumentumok
M265
Anti-Glutamate Receptor NMDAR2B (NR2B) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-DEE27, Anti-EIEE27, Anti-GluN2B, Anti-MRD6, Anti-NMDAR2B, Anti-NR2B, Anti-NR3, Anti-hNR3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
molekulatömeg
antigen 180 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat brain
western blot: 1 μg/mL using 35S-Protein A (with ECL dilutions may be higher)
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2b(14812)
rat ... Grin2b(24410)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2