Fontos dokumentumok
SAB4300070
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PXN (pTyr118) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-FLJ16691 antibody produced in rabbit, Anti-paxillin antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~68 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
(H-V-YP-S-F)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr118)
Géninformáció
human ... PXN(5829)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 118 (H-V-Y(p)-S-F), according to the protein PXN.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Cél megnevezése
Cytoskeletal protein involved in actin-membrane attachment at sites of cell adhesion to the extracellular matrix (focal adhesion).
Fizikai forma
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1