Fontos dokumentumok
SAB5701918
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Paxillin-Y118 antibody produced in rabbit
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
0.93 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr118)
Géninformáció
human ... PXN(5829)
Általános leírás
This gene encodes a cytoskeletal protein involved in actin-membrane attachment at sites of cell adhesion to the extracellular matrix (focal adhesion). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. These isoforms exhibit different expression pattern, and have different biochemical, as well as physiological properties (PMID:9054445). [provided by RefSeq, Aug 2011]
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y118 of human Phospho-Paxillin-Y118
Fizikai forma
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1