Fontos dokumentumok
A9452
Anti-Goat/Sheep IgG−Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone GT-34, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Goat/Sheep IgG
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
GT-34, monoclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
sheep, goat, bovine
nem léphet reakcióba
rat, canine, mouse, rabbit, guinea pig, chicken, horse, pig, feline, human
kiszerelés
vial of 0.5 mL
technika/technikák
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:160,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100
izotípus
IgG1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Mouse monoclonal anti-goat/sheep IgG-peroxidase antibody shows strong cross-reactivity with sheep IgG and cross-reacts with bovine IgG. No cross-reaction of the unconjugated monoclonal antibody is observed with human serum and tissue components. Moreover, the antibody does not react with the following species: guinea pig, rat, mouse, rabbit, horse, dog, chicken, pig and cat.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)