Fontos dokumentumok
SAB4200768
Anti-Human IgG1-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone 8c/6-39, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Human immunoglobulin G1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8c/6-39, monoclonal
form
lyophilized
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml human IgG1 for coating
izotípus
IgG2a
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2