04-1667
Rabbit-Anti-Human IgG4 Antibody, clone RM120
clone RM120, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
RM120, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA Analysis: The specificity and reactivity of a representative lot was confirmed by ELISA analyses.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Minőség
Western Blotting Analysis (WB): 2 μg/mL of this antibody detected human IgG in human, mouse, rat, and goat IgG.
Cél megnevezése
mouse, rat, or goat IgG.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash