Fontos dokumentumok
SAB4200683
Anti-Human IgG4 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Human IgG4 antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HP-6025, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml human IgG4 myeloma proteins for coating.
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás