AB1792P
Anti-Dopamine D2 Receptor Antibody, cytoplasmic domain, long form
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
canine, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
dog ... Drd2(403701)
rat ... Drd2(24318)
Egyediség
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide shows sequence homology of 96% with human/bovine (26/27 aa), 62% with Xenopus (17/27 aa) D2L receptors. Antibodies generated to the rat sequence have been shown to recognize the canine D2R (Boundy et al. 1993). Antibody cross-reactivity with various species is not known.
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 1-20 μg/mL on paraformaldehyde fixed sections.
Immunoprecipitation: 1-10 μg using 100-400 μg of protein (Boundy, et al. 1993).
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL (1 μg/mL immunogen peptide (AG211)/well)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2