07-436
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H3K4me1, Histone H3 (mono methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, vertebrates
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
monomethylation (Lys4)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Reported by an independent laboratory.
Peptide Inhibition:
Specificity was confirmed by the ability of 1 μM of the immunizing peptide to completely abolish detection of histone H3 in immunoblot analysis of HeLa acid extracts. (see figure, lane 3). No competition was observed with peptides containing dimethyl-lysine 4, trimethyl-lysine 4, mono-methyllysine 4 or monomethyl-lysine 9 or 27.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected methylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cell extract
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1