Fontos dokumentumok
SAB4200770
Anti-Human IgG4-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Human immunoglobulin G4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HP-6025, monoclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 1 μg/mL human IgG4 for coating
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2