Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5600006
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG4 fc antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM217, purified immunoglobulin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
klón:
RM217, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
ELISA
FACS
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
citations:
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM217, monoclonal
recombinant monoclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
This antibody reacts to the Fc region of human IgG4. No cross reactivity with human IgG1, IgG2, IgG3, IgM, IgA, IgD, IgE, mouse IgG, rat IgG, or goat IgG.
Immunogén
Synthetic Peptide corresponding to the Fc region of Human IgG4
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)