Fontos dokumentumok
SAB4200503
Anti-PSPC1 antibody, Mouse monoclonal
clone 1L4, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Monoclonal Anti-PSP1, Monoclonal Anti-PSPC1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-paraspeckle component 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1L4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~60 kDa
faj reaktivitás
human, rat, mouse
fejlettebb validálás
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Human HeLa cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using Whole extracts of mouse Hepa1-6 cells.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PSPC1(55269)
mouse ... Pspc1(66645)
rat ... Pspc1(305910)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)