Fontos dokumentumok
S4045
Monoclonal Anti-Splicing Factor SC-35 antibody produced in mouse
clone SC-35, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-SC-35, Anti-SC35
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SC-35, monoclonal
molekulatömeg
antigen 35 kDa (a doublet)
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
frog, Drosophila, newt, rat, human
technika/technikák
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using cultured human fibroblasts
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SFRS2(6427)
rat ... Sfrs2(494445)
Related Categories
Általános leírás
The essential non-snRNP splicing factor SC-35 displays a speckled distribution in the nucleus that co-localizes with snRNPs, but unlike snRNPs, SC-35 does not give diffuse nuclear labelling. In the nucleus, snRNPs are concentrated in coiled bodies and in the speckled regions, whereas SC-35 is found in speckles but not in coiled bodies.
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- fluorescence image analysis
- immunohistochemistry
- two or three color immunofluorescence staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistology
- immunoelectronmicroscopy
- immunoaffinity purification
- immunoprecipitation
Indirect immunofluorescence: a dilution of at least 1:2,000 was determined by staining cultured human fibroblasts.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)