Fontos dokumentumok
SAB4200310
Anti-Granulin (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-Acrogranin, Anti-Epithelin, Anti-GEP, Anti-GP88, Anti-GRN, Anti-PCDGF, Anti-PEPI, Anti-PGRN, Anti-Progranulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~80 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using A431 cells
western blot: 1-2 μg/mL using MCF7 cell extracts
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GRN(2896)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás