Fontos dokumentumok
SAB4200853
Anti-PBP2a of MRSA antibody, Mouse monoclonal
clone 38, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Beta-lactam-inducible penicillin-binding protein 2a
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
38, monoclonal
Forma
liquid
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole recombinant PBP2a protein
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)