MABN1795
Anti-Progranulin/GRN Antibody, clone 8H10
clone 8H10, from rat
Szinonimák:
Granulins, Progranulin/GRN
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8H10, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2cκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Grn (14824)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected elevated progranulin expression in the cortex, hippocampus, and thalamus regions of Ctsd-/- mice when compared with wild-type mice using frozen brain sections (Gotzl, J.K., et al (2014). Acta Neuropathol.127(6):845-860).
Minőség
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Progranulin/GRN in 10 µg of mouse uterus tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1