Fontos dokumentumok
P6246
Anti-PABP antibody, Mouse monoclonal
clone 10E10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Poly(A)-Binding Protein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10E10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~69 kDa
faj reaktivitás
hamster, canine, bovine, Xenopus, human, monkey
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extracts of HEK 293T cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PABPC1(26986)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- Immunoblotting
- Immunostaining
- Immunoprecipitation
- Enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- Immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg