Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB2103826
Sigma-Aldrich
Anti-BTN2A1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-BTF1, Anti-FLJ36567
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
rabbit, pig, human
citations:
technika/technikák:
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
57 kDa
faj reaktivitás
rabbit, pig, human
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BTN2A1(11120)
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human BTN2A1
Biokémiai/fiziológiai hatások
This gene is a member of the BTN2 subfamily of genes, which encode proteins belonging to the butyrophilin protein family. The gene is located in a cluster on chromosome 6, consisting of seven genes belonging to the expanding B7/butyrophilin-like group, a subset of the immunoglobulin gene superfamily. The encoded protein is an integral plasma membrane B box protein involved in lipid, fatty-acid and sterol metabolism.
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: SVALVIHNITAQENGTYRCYFQEGRSYDEAILHLVVAGLGSKPLISMRGH
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)