MABF3095
Anti-Complement C5 Antibody, clone SIM 225-3.2.1
Szinonimák:
C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SIM 225-3.2.1, monoclonal
molekulatömeg
observed mol wt ~188 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat, guinea pig, porcine, goat, feline, canine, rabbit
kiszerelés
antibody small pack of 100
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
epitóp szekvencia
N-terminal half
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... C5(727)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting with Human Complement C5 glycoprotein (non-reduced).
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected non-reduced Human Complement C5.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Complement C5 in Western Blotting applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Complement C5 in Flow Cytometry applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
ELISA Analysis: A representative lot detected Complement C5 in applications (Monedero, M., et al. (2019). Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 62:7-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1