Fontos dokumentumok
SAB5600226
Sigma-Aldrich
Anti-Dimethyl-Histone H3 (Lys36) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM141, purified immunoglobulin
Szinonimák:
H3K36me2, Histone H3 (di methyl K36) 
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM141, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
vertebrates
technika/technikák
ELISA: 0.2-1 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
dimethylation (Lys36)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Egyediség
This antibody reacts to Histone H3 dimethylated atLysine 36 (K36me2). No cross reactivity withmonomethylated Lysine 36 (K36me1) or trimethylatedLysine 36 (K36me3), or other methylations in histoneH3.
Immunogen
A dimethyl-peptide corresponding to Dimethyl-Histone H3 (Lys36).
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2