SAB3700949
Anti-Rabbit IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
HRP
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
rabbit
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Egyediség
Immunogen
Fizikai tulajdonságok