Fontos dokumentumok
SAB3501169
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIV-1 p24 [8G9] antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A)
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody (Protein A)
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human immunodeficiency virus 1
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Általános leírás
HIV-1 p24 Monoclonal Antibody: The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) particle consists of an envelope, a core and the region between the two termed matrix. The HIV-1 Gag protein is a late structural protein that contains four proteins: matrix (p17), capsid (p24), nucleocapsid (p7) and the p6 protein. The p24 constitutes the major core component of the virus and shows high degree of sequence conservation among HIV isolates. The Gag p24 has been used as an integral part of multicomponent HIV-1 vaccines.
Immunogen
Mouse monoclonal HIV-1 p24 antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein.
Alkalmazás
The antibody can be used for detection of p24 by Western blot or ELISA at 0.2 – 0.5μg/mL.
Fizikai forma
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg