SAB2702233
Monoclonal Anti-Dengue virus Envelope protein antibody produced in mouse
clone GT643, affinity isolated antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT643, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
51-60kDa
faj reaktivitás
Dengue virus
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: 1:100-1:2,000
western blot: 1:500-1:3,000
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)