Fontos dokumentumok
PPB002
Tris Buffered Saline
powder, pH 8.0, pHast Pack™, with 0.05% Tween® 20
Szinonimák:
Tris Buffered Saline, with Tween™ 20, pH 8.0, TBS with 0.05% Tween-20, TBS-T, TBST
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Tris Buffered Saline, with 0.05% Tween® 20, pH 8.0, powder, pHast Pack™
termékcsalád
pHast Pack™
Forma
powder
tárolási körülmény
(Tightly closed. Dry.)
szennyeződések
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
szín
white
pH
7.8—8.2
oldhatóság
soluble, clear to hazy, colorless
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
idegen aktivitás
DNase, none detected
Endonuclease
Exonuclease, none detected
NICKase, none detected
Protease, none detected
RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
- Western blot
- ELISA
- Immunohistochemistry
Tulajdonságok és előnyök
- Ready-to-use buffer requires no measurments or pH adjustments
- Saves time, money and effort to get your assays started fast
- Physical, chemical, and biological tests for quality: free of DNase, RNase, Protease, and Nickase
- Qualified for use in gel electrophoreis and other molecular biology assays
Kiszerelés
Feloldás
Tárolás és stabilitás
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)