Fontos dokumentumok
SAB3501262
Sigma-Aldrich
Anti-HIV-1 p24 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
faj reaktivitás
human immunodeficiency virus 1
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Általános leírás
HIV-1 p24 Antibody: The human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) particle consists of an envelope, a core and the region between the two termed matrix. The HIV-1 Gag protein is a late structural protein that contains four proteins: matrix (p17), capsid (p24), nucleocapsid (p7) and the p6 protein. The p24 is the major capsid protein of the virus and has been used in clinical trials as one of the components of the HIV-1 vaccine because of the high degree of sequence conservation between different strains.
Immunogen
Rabbit polyclonal HIV-1 p24 antibody was raised against a recombinant full-length HIV-1 p24 protein .
Alkalmazás
P24 antibody can be used for detection of p24 by Western blot at 0.5 - 1 μg/mL.
Fizikai forma
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg