MAB880-A
Anti-HIV Antibody, p24, clone 7A8.1
clone 7A8.1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7A8.1, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... TARBP1(6894)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Antibodies are not neutralizing. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2