Fontos dokumentumok
SAB2105279
Sigma-Aldrich
Anti-NPAS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-MGC129355, Anti-MOP4
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
91 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NPAS2(4862)
mouse ... Npas2(18143)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human Npas2
Biokémiai/fiziológiai hatások
BMAL1-NPAS2 heterodimers activate E-box element (3′-CACGTG-5′) transcription of a number of proteins of the circadian clock. This transcription is inhibited in a feedback loop by PER, and also by CRY proteins.
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: VSYADVRVERRQELALEDPPTEAMHPSAVKEKDSSLEPPQPFNALDMGAS
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3