Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB2702236
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NuMA antibody produced in mouse
clone GT3611, affinity isolated antibody
Szinonimák:
NMP-22, NUMA
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT3611, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
238kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NUMA1(4926)
Immunogen
Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human NuMA.
Alkalmazás
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Egyéb megjegyzések
Purification: Affinity purified by Protein G
Fizikai forma
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg