Fontos dokumentumok
SAB5202256
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPAS4 antibody produced in mouse
clone S408-79
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IF
WB
klón:
S408-79, monoclonal
faj reaktivitás:
human, rat
citations:
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S408-79, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
90 kDa
faj reaktivitás
human, rat
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Immunogén
Fusion protein amino acids 597-802 (C-terminus) of rat Npas4.
Fizikai forma
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)