WH0004904M1
Monoclonal Anti-YBX1 antibody produced in mouse
clone 4F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-BP8, Anti-CSDB, Anti-DBPB, Anti-MDRNF1, Anti-MGC104858, Anti-MGC110976, Anti-NSEP1, Anti-YB1, Anti-YBX1, Anti-nuclease sensitive element binding protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4F12, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... YBX1(4904)
Related Categories
Általános leírás
Immunogén
Sequence
DKKVIATKVLGTVKWFNVRNGYGFINRNDTKEDVFVHQTAIKKNNPRKYLRSVGDGETVEFDVVEGEKGAEAANVTGPGGVPVQGSKYA
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)