MABF2791
Anti-CCR9 Antibody, clone 7E7
Szinonimák:
C-C chemokine receptor type 9;C-C CKR-9;CC-CKR-9;CCR-9;Chemokine C-C receptor 10;CDw199
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7E7, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 41.91 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotípus
IgG2b
epitóp szekvencia
N-terminal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TACSTD2(4070)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Evaluated by Flow Cytometry in BALB/c mouse thymocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CCR9 in one million BALB/c mouse thymocytes.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CCR9 in Immunohistochemistry applications (Guo, Z., et al. (2008). Int Immunol. 20(3):307-15; Pabst, O., et al. (2004). J Exp Med. 199(3):411-6; McGuire, H.M., et al. (2011). Immunity. 34(4):602-15).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CCR9 in Flow Cytometry applications (Guo, Z., et al. (2008). Int Immunol. 20(3):307-15; Pabst, O., et al. (2004). J Exp Med. 199(3):411-6; McGuire, H.M., et al. (2011). Immunity. 34(4):602-15; Svensson, M., et al. (2008). J Leukoc Biol. 83(1):156-64; Chennupati, V., et al. (2010). J Immunol. 185(9):5160-8).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CCR9 in Immunofluorescence applications (Guo, Z., et al. (2008). Int Immunol. 20(3):307-15; Pabst, O., et al. (2004). J Exp Med. 199(3):411-6; McGuire, H.M., et al. (2011). Immunity. 34(4):602-15).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1