HPA039255
Anti-NPAS4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
Anti-BHLHe79, Anti-Le-PAS, Anti-NXF, Anti-Neuronal PAS domain protein 4, Anti-PASD10
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
immunogén szekvencia
YLTFPSGPEPSLQAELSKDLVCTPPYTPHQPGGCAFLFSLHEPFQTHLPTPSSTLQEQLTPSTATFSDQLTPSSATFPDPLTSPLQGQLTETS
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NPAS4(266743)
Általános leírás
NPAS4 protein interacts with:
- ARNT (anti-ARNT HPA001759)
- ARNTL (anti-ARNTL SAB4300614)
- ARNT2 (anti-ARNT2 HPA001056)
Immunogen
Alkalmazás
Anti-NPAS4 antibody produced in rabbit has been used in western blotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1