SAB2102245
Anti-SMPD3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-FLJ22593, Anti-MGC138443, Anti-NSMASE2, Anti-Sphingomyelin phosphodiesterase 3, neutral membrane (neutral sphingomyelinase II)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
71 kDa
faj reaktivitás
human, rat, bovine, rabbit, dog, mouse, guinea pig
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SMPD3(55512)
Related Categories
Immunogén
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)