CBL154
Anti-H-CAM Antibody, clone F10-44-2
clone F10-44-2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD44
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
F10-44-2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD44(960)
Related Categories
Alkalmazás
Studies involving T, B cell, monocyte, granulocyte T and B cell binding to HEV during lymphocyte circulation and movement of leucocytes to inflammatory sites.
Studies on HCAM (homing receptor) function.
Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
POSITIVE CONTROL: Tonsil; stains all T-cells in the paracortex
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocols
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.