FCMAB181F
Milli-Mark® Anti-CD14 -FITC Antibody, clone TUK4
clone TUK4, Milli-Mark®, from mouse
Szinonimák:
Monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TUK4, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD14(929)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
PBMCs
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2