ELI-008-M
IL-6 ELISPOT Antibody Pair, Mouse
from rat, clone MP5-20F3, clone MP5-32C11
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
klón
MP5-20F3, monoclonal
MP5-32C11, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
kiszállítva
wet ice
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Kiszerelés
Komponensek
• Mouse IL-6 Detection Antibody, clone MP5-32C11. Quantity: 100 µg.
• Streptavidin Alkaline Phosphatase. Quantity: 55 μL.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.