Fontos dokumentumok
SAB1405922
Sigma-Aldrich
Anti-HAL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
HIS, HSTD
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~72.7 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HAL(3034)
Általános leírás
Histidine ammonia-lyase is a cytosolic enzyme catalyzing the first reaction in histidine catabolism, the nonoxidative deamination of L-histidine to trans-urocanic acid. Histidine ammonia-lyase defects cause histidinemia which is characterized by increased histidine and histamine and decreased urocanic acid in body fluids (provided by RefSeq)
Immunogen
HAL (AAH96097.1, 1 a.a. ~ 657 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPRYTVHVRGEWLAVPCQDAQLTVGWLGREAVRRYIKNKPDNGGFTSVDDAHFLVRRCKGLGLLDNEDRLEVALENNEFVEVVIEGDAMSPDFIPSQPEGVYLYSKYREPEKYIELDGDRLTTEDLVNLGKGRYKIKLTPTAEKRVQKSREVIDSIIKEKTVVYGITTGFGKFARTVIPINKLQELQVNLVRSHSSGVGKPLSPERCRMLLALRINVLAKGYSGISLETLKQVIEMFNASCLPYVPEKGTVGASGDLAPLSHLALGLVGEGKMWSPKSGWADAKYVLEAHGLKPVILKPKEGLALINGTQMITSLGCEAVERASAIARQADIVAALTLEVLKGTTKAFDTDIHALRPHRGQIEVAFRFRSLLDSDHHPSEIAESHRFCDRVQDAYTLRCCPQVHGVVNDTIAFVKNIITTELNSATDNPMVFANRGETISGGNFHGEYPAKALDYLAIGIHELAAISERRIERLCNPSLSELPAFLVAEGGLNSGFMIAHCTAAALVSENKALCHPSSVDSLSTSAATEDHVSMGGWAARKALRVIEHVEQVLAIELLAACQGIEFLRPLKTTTPLEKVYDLVRSVVRPWIKDRFMAPDIEAAHRLLLEQKVWEVAAPYIEKYRMEHIPESRPLSPTAFSLQFLHKKSTKIPESEDL
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1