SAB1404055
Monoclonal Anti-MCM3, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
HCC5, MGC1157, P1-MCM3, P1.h, RLFB
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3E1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~38.21 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MCM3(4172)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
AKDGDSYDPYDFSDTEEEMPQVHTPKTADSQETKESQKVELSESRLKAFKVALLDVFREAHAQSIGMNRLTESINRDSEEPFSSVEIQAALSKMQDDNQVMVSEGIIFLI
Fizikai forma
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1