Fontos dokumentumok
SAB1105823
Sigma-Aldrich
Anti-COG6 (291-305) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Szinonimák:
Anti-COD2, Anti-Component of oligomeric golgi complex 6
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt ~73 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... COG6(57511)
Immunogén
synthetic peptide corresponding to amino acids 291-305 of human COG6
Fizikai forma
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)