ZRB1746
Anti-Peptide 2A Antibody, clone 2F13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
Genome Polyprotein-2A peptide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2F13, recombinant monoclonal
leírás
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 258.93 kDa
observed mol wt ~18 to 32 kDa
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
virus
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
all
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
epitóp szekvencia
Internal
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
környezetbarátabb alternatív kategória
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
bacterial ... LacZ(945006)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transfected with CD3 , , and chains.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected 2A in lysate from HEK293T cells transfected with CD3 , , and chains.
Tested applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Peptide 2A with a KD of 7.2 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Peptide 2A in HeLa cells transiently transfected with a plasmid expressing Cas9-Peptide 2A-RFP from a CMV promoter.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293T cells transfected with CD3 , , and chains.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected 2A in lysate from HEK293T cells transfected with CD3 , , and chains.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?