MABF2101
Anti-CD25 Antibody, clone 7D4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7D4, monoclonal
molekulatömeg
calculated mol wt 30.72 kDa
tisztítva
ion-exchange chromatography
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 100 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
izotípus
IgM
epitóp szekvencia
Extracellular domain
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Immunocytochemistry in RAW264.7 cells.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): 1:25 dilution of this antibody detected Interleukin-2 receptor subunit alpha (CD25) in RAW264.7 cells.
Tested Applications
Inhibition: A representative lot inhibited proliferation of the HT2 cells and of IL-2-dependent CTLL cells. (Malek, T.R., et al. (1983). Proc Natl Acad Sci USA.;80(18):5694-8; Ortega, G., et al. (1984). J Immunol.;133(4):1970-5; Pollard, A.M., et al. (1990). J Exp Med.;172(1):159-67; Nihei, J. et al. (2014). Eur J Microbiol Immunol (Bp).;4(2):128-37; Teege, S., et al. (2015). Sci Rep.;5:8959).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CD25 in Immunohistochemistry applications (Nihei, J. et al. (2014). Eur J Microbiol Immunol (Bp).;4(2):128-37).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD25 in Immunoprecipitation applications (Malek, T.R., et al. (1983). Proc Natl Acad Sci USA.;80(18):5694-8; Ortega, G., et al. (1984). J Immunol.;133(4):1970-5).
Flow Cytometry: A representative lot detected CD25 in Flow Cytometry applications (Malek, T.R., et al. (1983). Proc Natl Acad Sci USA.;80(18):5694-8; Ortega, G., et al. (1984). J Immunol.;133(4):1970-5; Malek, T.R., et al. (1985). J Immunol.;134(4):2405--13; Kohm, A.P., et al. (2006). J Immunol.;176(6):3301-5; Nihei, J. et al. (2014). Eur J Microbiol Immunol (Bp).;4(2):128-37; Teege, S., et al. (2015). Sci Rep.;5:8959).
Radioimmunoassay: A representative lot detected CD25 in Radioimmunoassay applications (Ortega, G., et al. (1984). J Immunol.;133(4):1970-5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2