Fontos dokumentumok
P7629
N-Phenylthiourea
≥98%
Szinonimák:
1-Phenyl-2-thiourea, PTU, Phenylthiocarbamide
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
145-150 °C (lit.)
SMILES string
NC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Alkalmazás
- Thiazoles via solvent- and catalyst-free condensation with halo ketones.
- Formamidine disulfides via oxidation.
- Luminescent copper(I) cyanide-based coordination polymers.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?