Fontos dokumentumok
SAB1300487
Sigma-Aldrich
Anti-BAIAP3 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IHC
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BAIAP3(8938)
Related Categories
Általános leírás
BAIAP3, a target of p53, is a brain-specific angiogenesis inhibitor. The protein is a seven-span transmembrane protein and a member of the secretin receptor family. It interacts with the cytoplasmic region of brain-specific angiogenesis inhibitor 1. This protein also contains two C2 domains, which are often found in proteins involved in signal transduction or membrane trafficking. Its expression pattern and similarity to other proteins suggest that it may be involved in synaptic functions.
Immunogén
BAIAP3 (NP_003924, 1161-1197)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human BAIAP3.
Fizikai forma
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)