Fontos dokumentumok
574775-M
Sigma-Aldrich
Swainsonine, Swainsona canescens
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase.
Szinonimák:
Swainsonine, Swainsona canescens, (1S,2S,8R,8aR)-Trihydroxyindolizidine, 8aβ-Indolizidine-1α,2α,8β-triol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
chloroform: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N21[C@@H]([C@@H]([C@@H](C2)O)O)[C@@H](CCC1)O
InChI
1S/C8H15NO3/c10-5-2-1-3-9-4-6(11)8(12)7(5)9/h5-8,10-12H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXUAIOOAOAVCGD-WCTZXXKLSA-N
Általános leírás
Reversible active-site inhibitor of lysosomal α-mannosidase. Inhibits the growth of tumors and prevents metastasis in murine models. Blocks the processing of high mannose to complex type oligosaccharides.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Lysosomal α-mannosidase
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Mochizuki, H., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 9143.
Elbein, A.D. 1983. Methods Enzymol.98, 135.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3