Fontos dokumentumok
S5447
Anti-SIRT1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-S. cerevisiae, HOMOLOG-LIKE 1, Anti-SIR2, Anti-SIR2α, Anti-SIR2L1, Anti-Sirtuin 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~120 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of Jurkat cells
western blot: 2.5-5 μg/mL using whole extracts of Jurkat cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
rat ... Sirt1(309757)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?